Merck
900181
Sigma-Aldrich
PEDOT:PSS
greener alternative
high-conductivity grade, 0.5-1 wt. % aqueous dispersion
別名:
1% Pedot/PSS, オルガコン S315, ポリ(2,3-ジヒドロチエノ-1,4-ジオキシン)-ポリ(スチレンスルホン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥27,500
¥27,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥27,500
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥27,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホナート), high-conductivity grade
詳細
Visual Light Transmission (VLT): ≥ 80%
品質水準
フォーム
dispersion
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
0.5-1 wt. % (PEDOT: PSS in water)
シート抵抗
<200 Ω/sq (coating : 40μ wet, drying: 6 min 130°C)
pH
2-3.5
粘度
≤70 mPa.s(20 °C)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C2OCCOC2=C(C)S1.CCC(C3=CC=CC=C3)C.C[SO3-]
詳細
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-ポリ(スチレンスルホン酸)(PEDOT:PSS)は、3,4-エチレンジオキシチオフェンをポリ(スチレンスルホン酸)(PSS)溶液中で電気重合して形成される電導性ポリマーです。PEDOTは陽イオンで、PSSは陰イオンでドープされます。[1][2]
  • バンドギャップが小さく、
  • 光学特性が良好で、
  • 電導性が高く、
  • 酸化還元電位が低く、
  • 加工しやすく、
  • 調整可能フィルム形成能があるなどの特性を有することから、主として有機エレクトロニクスに使用されています。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品はエネルギー変換および保存に使用されているため、エネルギー効率が向上しています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
高導電性グレード。
アプリケーション
PEDOT:PSSは、タッチスクリーン、フラットパネルディスプレイ、光起電装置などの用途において透明で伝導性のあるコーティングとして広く使用されています。OPVの電極材料として一般的に使用されます。正孔輸送層および透明アノードとして機能して、デバイス内の効率的な電荷の抽出と輸送を可能にしています。
PEDOT:PSSは、電荷キャリアの移動度が高い電極材料として使用できます。有機薄膜太陽電池(OPV)、色素増感太陽電池(DSSC)、有機発光ダイオード(OLED)、スーパーキャパシター、生物医学センサーなど、広範囲のエネルギーベースの用途に使用できます。[3][4][5][6][7]
オルガコンS315はすぐに使用することができます。導電性ポリマーPEDOT:PSSで作られています。代表的な応用プロセスはスロットダイ、 マイヤーバーおよびグラビアコーティングです。オルガコンは特にPETにおける最適な特性のために設計されたもので、ITOの代替物としていくつかの透明電極用途の要件を満たしています。
  • ITO代替コーティング。
  • ITOフリーOPV 。
  • 90% VLT(可視光透過率)における表面電気抵抗(SER)*:125 Ω/正方形。
*バーコーターを用いたPETについての代表的特性。130°C/6分で熱硬化。ASTM D 1003準拠のVLTは基質を除外します。
  • 安定性比R/R_0(60°C、95%RHで500時間):1.3
調製ノート
  • 必要に応じてDI水または相溶性の溶媒で希釈します。
  • コロナあるいはプラズマ処理で前処理した基質は接着性が増大します。
その他情報
  • これらの添加物は低い含水量を持っています(100ppm未満)。
  • 不活性かつ湿気の無い環境下(グラブボックス)で取り扱ってください。
  • 容器はしっかり閉めて下さい。
  • 熱および発火源から離してください。
  • 低温の乾燥した場所に保存してください。
  • 酸化剤と一緒に保存することは避けて下さい。
法的情報
Orgacon is a trademark of Agfa-Gevaert N.V.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900181-BULK:
900181-100G:4548173962733
900181-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functionalized graphene/poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): polystyrenesulfonate as counter electrode catalyst for dye-sensitized solar cells
Yue G, et al.
Energy, 54(8), 315-321 (2013)
Roll-to-Roll Slot-Die Coated Organic Photovoltaic (OPV) Modules with High Geometrical Fill Factors
Galagan Y, et al.
Energy Technology, 3(8), 834-842 (2015)
Screen-printable and flexible RuO2 nanoparticle-decorated PEDOT: PSS/graphene nanocomposite with enhanced electrical and electrochemical performances for high-capacity supercapacitor.
Cho S, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(19), 10213-10227 (2015)
High efficiency, fully inkjet printed organic solar cells with freedom of design
Eggenhuisen TM, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(14), 7255-7262 (2015)
Stability of the interface between indium-tin-oxide and poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)/poly (styrenesulfonate) in polymer light-emitting diodes.
De Jong MP, et al.
Applied Physics Letters, 77(14), 2255-2257 (2000)
資料
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
シグマアルドリッチで販売しているAgfa社の高導電性PEDOT:PSS分散液(Orgacon)をご紹介します。
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
プリンテッドなフレキシブル有機熱電素子の可能性と課題についてご紹介します。
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf