物質
black
グレード
electronic grade
詳細
Band gap: 1.7 eV
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
solid
分子量
average Mn ~25,000
mp
198-211 °C
軌道エネルギー
HOMO -5.25 eV
LUMO -3.55 eV
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 5.55 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.5 V
- Fill Factor (FF): 0.33
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.91 %
半導体特性
P-type (mobility=10−4 - 10−1 cm2/V·s)
SMILES記法
[s]1cc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C12H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI Key
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
再充電可能なバッテリー電極、エレクトロクロミックデバイス、化学センサー、光学センサー、発光ダイオード、微小電気増幅器、電界効果トランジスタ、非線形光学材料。
有機電界効果トランジスタおよびポリマーベースの太陽電池に使用されます。
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
682799-250MG:
682799-BULK:
682799-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
LEDおよび太陽電池のような光電子デバイスにおける有機材料は、学術的および商業的に大きな関心事です。
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。