計量不要!
pH調節が不要なバッファー調製とは
phast Pack™バッファー製品
Ready-to-UseのpHast Pack™バッファーで、時間と労力、保管スペースを節約しましょう。このバッファーは、お客様の作業を簡素化するように開発されており、正確な濃度とpHを保証するために厳しい検査を受けています。この包装済みバッファーは、計量、計算およびpH調節が不要です。Milli-Q®超純水と混合するだけで、再現性の高い分析をいつでも速やかに行うことができます。
pHast Pack™ -1%アガロースゲル
1X トリス-酢酸-EDTA(TAE、pH 8.3)またはトリス-ホウ酸-EDTAバッファー(TBE、pH 8.3)中に1%アガロースを含有する、新しいReady-to-Pourのアガロースゲルをお試しください。調合済み粉末ブレンドは、ネイティブRNAまたはDNA電気泳動アッセイのためのバッファー調製およびキャスティングのステップを効率化できます。
250 mLのMilli-Q®超純水と混合し、ゆっくりと加熱して溶かし、希望の核酸染色剤を添加してから、ゲルに注入するだけです。
- 迅速、簡単、および再現可能な品質
- 分離範囲300~8,000 bpの高いゲル強度
- DNase、RNase、およびニッカーゼなどの微量成分を含まない
pHast Pack™製品 | ||
|---|---|---|
| カタログ番号 | pHast Pack™ | 一般的な用途 |
| 一般的な使用 | ||
| PPB001-20PAK | トリス緩衝生理食塩水(TBS)、pH 8.0 | 洗浄バッファー |
| PPB011-20PAK | トリス緩衝生理食塩水(TBS)、pH 7.6 | 洗浄バッファー |
| PPB006-20PAK | リン酸緩衝生理食塩水(PBS)、pH 7.4 | 洗浄バッファー |
| PPB022-20PAK | 0.1 Mトリスバッファー、pH 7.0 | 多目的 |
| PPB023-20PAK | 0.1 Mトリスバッファー、pH 8.1 | 多目的 |
| DNAゲル電気泳動 | ||
| PPB008-20PAK | トリス-酢酸-EDTA(TAE)バッファー、pH 8.3 | ランニングバッファー |
| PPB009-20PAK | トリス-ホウ酸-EDTA(TBE)バッファー、pH 8.3 | ランニングバッファー |
| PPB010-20PAK | 10Xトリス-EDTA(TE)バッファー、pH 8.0 | 10Xバッファーストック |
| PPB012-20PAK | トリス-酢酸-EDTAバッファー中の1.0%アガロース | 1%アガロースゲル |
| PPB013-20PAK | トリス-ホウ酸-EDTAバッファー中の1.0%アガロース | 1%アガロースゲル |
| ノーザン・サザンブロット | ||
| PPB020-20PAK | 生理食塩水-クエン酸ナトリウム(SSC)バッファー、pH 7.0 | ハイブリダイゼーションまたは洗浄バッファー |
| PPB021-20PAK | 生理食塩水-リン酸ナトリウム-EDTA(SSPE)バッファー、pH 7.4 | ハイブリダイゼーションまたは洗浄バッファー |
| ウェスタンブロッティング | ||
| PPB002-20PAK | 0.05% TWEEN® 20を含むトリス緩衝生理食塩水、pH 8.0 | 洗浄バッファー |
| PPB005-20PAK | 0.05% TWEEN® 20を含むリン酸緩衝生理食塩水、pH 7.4 | 洗浄バッファー |
| PPB015-20PAK | トリス-グリシン(TG)バッファー、pH 8.3 | ランニングバッファー |
| PPB019-20PAK | ビス-トリス-ビシンEDTA(Bis-Tris)バッファー、pH 7.2 | 転写バッファー |
pHast Pack™に関するお問い合わせ
これで、研究に適したバッファーを一目で見つけることができます。pHast Pack™についてお問い合わせくだされば、お客様のアッセイpH範囲に最適なバッファーを推測しやすくするために、無料のバッファー選択用計算ツールをお送りします。
「*」は必須項目です。