製品種目
pHast Pack™
フォーム
powder
pH
8.3
適合性
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
suitable for gel electrophoresis
その他の活性
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES記法
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- DNA agarose gel electrophoresis
- Non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis for RNA >1500 bases
- Denaturing gradient gel electrophoresis
- Northern and Southern blotting
特徴および利点
- Ready for use – saves time and effort
- No measuring and pH adjusting needed
- Eliminate exposure to toxic chemicals to prepare buffers
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
包装
調製ノート
再構成
保管および安定性
WGK
WGK 3
Jan Code
PPB008-20PAK:
PPB008-20PAK-PW:
PPB008-VAR:
PPB008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ