Documenti fondamentali
497517
Sigma-Aldrich
Benzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Benzylbromozinc, Benzylzinc(II) bromide, Bromo(phenylmethyl)zinc
Scegli un formato
50 ML
221,00 €
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
221,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.978 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Benzylzinc bromide solution can be used as a nucleophile for the Mannich-type synthesis of 1,2-diarylethylpiperazines.[1] It can also undergo C−C cross coupling reactions with aryl halides.[2]
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Nickel Complexes Modified by O, N, O?-Ligands as Synthons for the Straightforward Synthesis of Highly Efficient Precatalysts for C-C Bond Formation.
Someya CI, et al.
Asian Journal of Organic Chemistry, 1(4), 322-326 (2012)
Straightforward three-component synthesis of diarylmethylpiperazines and 1, 2-diarylethylpiperazines.
Sengmany S, et al.
Tetrahedron, 63(18), 3672-3681 (2007)