568112
Diisopropylzinc solution
1.0 M in toluene
Sinonimo/i:
Bis(1-methylethyl)zinc, Bis(isopropyl)zinc
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in toluene
Densità
0.895 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[Zn]C(C)C
InChI
1S/2C3H7.Zn/c2*1-3-2;/h2*3H,1-2H3;
KDUNMLRPPVCIGP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?