Documenti fondamentali
499382
Sigma-Aldrich
2-Pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Bromo-2-pyridinylzinc, Pyridin-2-ylzinc bromide
Scegli un formato
50 ML
230,00 €
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
230,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrNZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.974 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
XYTLXTHDABUPLT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used in the preparation of P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.[1]
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Tanasri Bunlaksananusorn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(33), 3941-3943 (2003-09-02)