Documenti fondamentali
V900893
Sigma-Aldrich
Collagenasi
Type IV, Vetec, reagent grade, powder, ≥160 CDU/mg solid
Sinonimo/i:
Clostridiopeptidasi A
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Clostridium histolyticum
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Stato
powder
Attività specifica
≥160 CDU/mg solid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Collagenase from Clostridium histolyticum is a collagenolytic enzyme. It interacts with collagen-like substances and is responsible for the degradation of collagen into small peptides.[1]
Applicazioni
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type IV has low tryptic activity. It is suitable for the digestion of islet cells from the pancreas.[2]
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Azioni biochim/fisiol
La collagenasi è attivata da quattro grammi atomo di calcio per mole di enzima. È inibita da etilen-glicol-bis(beta-amminoetil etere) - acido N, N, N′,N′-tetraacetico, beta-mercaptoetanolo, glutatione, acido tioglicolico e 8-idrossichinolina.
Qualità
Also contains clostripain, neutral protease, and tryptic activities.
Definizione di unità
Una unità di digestione del collagene (CDU) libera peptidi da collagene proveniente da tendine d′Achille bovino equivalente in colore ninidrina a 1,0 μmole di leucina in 5 ore a pH 7,4 a 37 °C in presenza di ioni calcio. Una unità di idrolisi FALGPA idrolizza 1,0 μmole di furilacriloil-Leu-Gly-Pro-Ala per minuto a 25 °C. Una unità di proteasi neutra idrolizza caseina e produce colore equivalente a 1,0 μmole di tirosina per 5 ore a pH 7,5 a 37 °C. Una unità di clostripaina idrolizza 1,0 μmole of BAEE per minuto a pH 7,6 a 25 °C in presenza di DTT.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Collagenasi 0.2 μm filtered, for general use, Type I-S, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1639
Collagenasi
Collagenasi powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9407
Collagenasi
Ialuronidasi Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
Sigma-Aldrich
H3506
Ialuronidasi
Dispase® II protease
Sigma-Aldrich
D4693
Dispase® II
Collagenasi powder, suitable for cell culture, ≥4 FALGPA units/mg solid, high purity, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Sigma-Aldrich
C2799
Collagenasi
Telomerase reverse transcriptase acts in a feedback loop with NF-KB pathway to regulate macrophage polarization in alcoholic liver disease.
Wu X Q, et al.
Scientific Reports, 6, 18685-18685 (2016)
Yen-Liang Li et al.
Oncoimmunology, 9(1), 1830513-1830513 (2020-10-30)
Lymph-node metastasis is a prognosis factor for poor clinical outcome of breast cancer patients. Currently, how breast cancer cells establish pre-metastatic niche in the tumor-draining lymph nodes (TDLNs) is still unclear. To address this question, we isolated heterogeneous cells including
Q Liang et al.
Clinical and experimental immunology, 203(1), 55-65 (2020-10-06)
Semi-allogeneic embryos are not rejected by the maternal immune system due to maternal-fetal immune tolerance. Progesterone (P) receptor (PR)-expressing γδ T cells are present in healthy pregnant women. In the presence of P, these cells secrete an immunomodulatory protein called
Xiancai Ma et al.
Immunity, 53(6), 1315-1330 (2020-12-05)
Various vaccine strategies have been proposed in response to the global COVID-19 pandemic, each with unique strategies for eliciting immune responses. Here, we developed nanoparticle vaccines by covalently conjugating the self-assembled 24-mer ferritin to the receptor binding domain (RBD) and/or
Reversibility of experimental rabbit liver cirrhosis by portal collagenase administration.
Jin B, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 85(8), 992-992 (2005)