Documenti fondamentali
1.07653
SAFC
Saccarosio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-334-9
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Il saccarosio si presta a un′ampia gamma di applicazioni farmaceutiche. Nelle forme solide viene comunemente impiegato come legante a secco o riempitivo in quelle formulazioni in cui un gusto dolce è un gradito effetto collaterale, per esempio nelle pastiglie da sciogliere in bocca (losanghe) o nelle compresse masticabili.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Saccarosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
SAFC
1.03789
Saccarosio
L-Istidina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.04352
L-Istidina
Saccarosio for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S0389
Saccarosio
Saccarosio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
Saccarosio
D-(+)-trealosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF, JP
SAFC
1.02776
D-(+)-trealosio
Saccarosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
S8501
Saccarosio