Documenti fondamentali
1.06268
Supelco
Acetato di sodio
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acetato di sodio, Sale sodico dell’acido acetico
Scegli un formato
250 G
47,40 €
1 KG
119,00 €
2.5 KG
237,00 €
12 KG
1.360,00 €
25 KG
2.370,00 €
47,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
47,40 €
1 KG
119,00 €
2.5 KG
237,00 €
12 KG
1.360,00 €
25 KG
2.370,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3NaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
204-823-8
NACRES:
NA.21
47,40 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (perchloric acid titration)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
607 °C
Potenza
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
P. ebollizione
>400 °C (decomposition)
Punto di fusione
324 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point >250 °C
Solubilità
365 g/L
Densità
1.52 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Test online automatizzato e veloce dell'attività della xilanasi mediante HPAEC-PAD. Questo studio utilizza l'acetato di sodio in un nuovo metodo automatizzato per la misurazione dell'attività della xilanasi, migliorando l'efficienza e la precisione analitica (Cürten et al., 2018).
  • Preparazione e proprietà dell'antigene M tipo-specifico isolato da uno streptococco emolitico di gruppo A, tipo 1. Lo studio utilizza l'acetato di sodio per la preparazione di antigeni batterici, dimostrando la sua utilità nelle analisi microbiologiche e immunologiche (Lancefield and Perlmann, 1952).
Linkage
Sostituisce: SX0265; SX0265-1; SX0265-3; SX0265-20; SX0265-5
Risultati analitici
Saggio (titolazione con acido perclorico): ≥ 99,0%
Identità: test superato
Aspetto della soluzione: test superato
Sostanza insolubile: ≤ 0,01%
pH (5 % in acqua): 7,0-9,2
Cloruro (Cl): ≤ 0,002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Solfato (SO₄): ≤ 0,003%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,001%
Al (alluminio): ≤ 0,001%
Ca (calcio): ≤ 0,005%
Cu (rame): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
K (potassio): ≤ 0,05%
Mg (magnesio): ≤ 0,002%
Perdita all′essiccamento (120  °C): ≤ 1,0%
Corrisponde a ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sodium acetate ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
241245
Sodium acetate
Sodium acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1613407
Sodium acetate
Sodium Acetate OmniPur® Grade, >=99.0%, Anhydrous
Millipore
7510-OP
Sodium Acetate
Sodium acetate anhydrous, BioUltra, for luminescence, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
71183
Sodium acetate
Sodium acetate powder, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
S5636
Sodium acetate
Sodium acetate anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
791741
Sodium acetate
Protocolli
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf