Documenti
1.28205
SAFC
Acetato di sodio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Formula condensata:
CH3COONa · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.08
Beilstein:
3732037
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodium acetate trihydrate is used as a buffer component for Biomolecule downstream processing steps and final formulation as well as small molecule final formulation.
Applicazioni
The specification of the product is part of the Emprove® Material Qualification Dossier and can be found under "General Properties".
Altre note
Substrato dell′enzima per l′acetato chinasi (EC 2.7.2.1)
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.