1.06290
Sodium benzoate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP, FCC, E 211
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium benzoate
Prodotti consigliati
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>500 °C
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
436 °C
Densità
1.50 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.