Vai a
C1276
L-Cisteina
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Sinonimo/i:
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
91,20 €
50 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
287,00 €
100 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
491,00 €
250 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
956,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.62
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560277
91,20 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Cisteina, anhydrous, ≥98% (TLC)
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
UHPLC: suitable
color
white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
L-Cysteine hydrochloride has been used as a supplement in media to study the metabolic and sleep phenotypes of Drosophila melanogaster. It has also been used as one of the reagents for cell dissociation and single cell collection.
Biochem/physiol Actions
Agonista del recettore glutammatergico NMDA che a concentrazioni elevate è anche un agonista dei recettori glutammatergici AMPA.
Agonista del recettore glutammatergico NMDA; agonista del recettore glutammatergico AMPA a concentrazioni elevate.
Cysteine (Cys) is a functional sulfur-containing aminoacid that regulates metabolism for growth, reproduction and immunity. It provides the disulfide linkage in proteins and is involved in the transport of sulfur. Cysteine is involved in the formation of hydrogen sulfide that functions as a signaling molecule. Cys residues are present at the catalytic sites of various enzymes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C747730120
L-Cisteina anhydrous, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
C1276
L-Cisteina
L-Cisteina anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C7477
L-Cisteina
L-Cisteina anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
30120
L-Cisteina
description
anhydrous, ≥98% (TLC)
description
anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
description
anhydrous, ≥99.0% (RT)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (RT)
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
174.1-174.7 °C
mp
174.1-174.7 °C
mp
174.1-174.7 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cisteina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf