Documenti fondamentali
1705006
USP
L-tirosina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(4-idrossifenil)-L-alanina, Acido (S)-2-ammino-3-(4-idrossifenil)propionico
Scegli un formato
500 MG
422,00 €
422,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
422,00 €
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Beilstein:
392441
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
422,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tyrosine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro opuscolo informativo sono stati sviluppati e pubblicati con il consenso dell′Autorità della Farmacopea di emissione.Per ulteriori informazioni e supporto andare al sito della Farmacopea di emissione.
Applicazioni
ʟ-Tirosina standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Può essere utilizzata anche in conformità con la monografia USP specifica per:
  • la tirosina
  • la glicil-l-tirosina
  • la levodopa
  • la N-acetiltirosina
  • la ialuronidasi per iniezioni
Altre note
Precursore aminoacidico della dopamina e di altre catecolamine
This product is part of USP Biologics Program.
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.​
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
L-cisteina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1161509
L-cisteina
L-tirosina reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3754
L-tirosina
L-Isoleucine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1349502
L-Isoleucine
L-prolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568506
L-prolina
L-Lysine acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1371501
L-Lysine acetate
N-Acetyl-L-tyrosine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1010106
N-Acetyl-L-tyrosine
L-Tyrosine for biochemistry
Millipore
1.08371
L-Tyrosine
L-Tryptophan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1700501
L-Tryptophan
L-Leucine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1357001
L-Leucine
Daniel T Patton et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(7), 3446-3455 (2014-08-22)
IL-7 is critical for murine T and B cell development and survival and plays a significant role in lymphoblastic leukemia in both humans and mice. We evaluated the role of the IL-7Rα Tyr(449) cytoplasmic SH2-binding motif in IL-7-mediated B cell
Sharon L Bourke et al.
Advanced drug delivery reviews, 55(4), 447-466 (2003-04-23)
The natural amino acid L-tyrosine is a major nutrient having a phenolic hydroxyl group. This feature makes it possible to use derivatives of tyrosine dipeptide as a motif to generate diphenolic monomers, which are important building blocks for the design
Nathalie L Jansen et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 56(1), 9-15 (2014-12-30)
Despite advances in diagnosis and the use of different therapeutic regimens in astrocytic high-grade glioma (HGG), the prognosis for patients remains grim. Additional pretherapeutic information is needed to tailor management. To gain additional prognostic information at primary diagnosis, we investigated
Andrzej Slominski et al.
Pigment cell & melanoma research, 25(1), 14-27 (2011-08-13)
There is evidence that L-tyrosine and L-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA), besides serving as substrates and intermediates of melanogenesis, are also bioregulatory agents acting not only as inducers and positive regulators of melanogenesis but also as regulators of other cellular functions. These can
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and