Documenti fondamentali
SU860078
Supelco
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
Scegli un formato
100 EA
66,10 €
66,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
66,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
66,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black polypropylene hole cap
red PTFE/silicone
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
for use with 4 mL vial
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)