Documenti fondamentali
27262
Supelco
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
94,20 €
94,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
94,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
94,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
for use with 2 mL vial (standard opening)
Applicazioni
Assembled screw cap may be used to store fresh plant material for collecting volatiles using solid phase microextraction (SPME) technique.[1] It may also be used in liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) method performed for determining bisphenol A, 4-t-octylphenol and 4-nonylphenol in human blood serum.[2]
Caratteristiche e vantaggi
The septa and closure was designed to provide a posiive physical lock to assure that preassembled components arrive intact.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Electroantennographic responses of the small chestnut weevil Curculio sayi (Coleoptera: Curculionidae) to volatile organic compounds identified from chestnut reproductive plant tissue.
Keesey, Ian W., et al.
Environmental Entomology, 41.4, 933-940 (2012)
Bisphenol A, 4-t-octylphenol, and 4-nonylphenol determination in serum by Hybrid Solid Phase Extraction?Precipitation Technology technique tailored to liquid chromatography?tandem mass spectrometry.
Asimakopoulos, Alexandros G., and Nikolaos S. Thomaidis.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 986, 85-93 (2015)