27369-U
Setti, bianchi, PTFE/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
white PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diam. × spessore
11 mm × 0.075 in.
Compatibilità
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)