27019
Tappo a vite assemblato con foro con setto in PTFE/silicone
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 15-425
Compatibilità
for use with 7 mL vial
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)