Documenti fondamentali
RAD1202
Corpi diffusivi Radiello
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
Sinonimo/i:
TM=["radiello"] Diffusive Bodies
Scegli un formato
20 EA
426,00 €
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
426,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polyethylene body
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello Code 120-2
tecniche
passive air sampling: suitable
Spessore × lungezza percorso diffusvo
5 mm × 150 mm
Colore
yellow
Dimensione pori
10 μm
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
configured for reduced sampling rates
Descrizione generale
I corpi diffusivi sono progettati per alloggiare le cartucce adsorbenti Radiello durante il campionamento. I corpi diffusivi hanno un′estremità filettata per facilitare l′attacco alla piastra di supporto triangolare Radiello. A differenza della maggior parte delle cartucce adsorbenti, i corpi diffusivi sono riutilizzabili e si possono pulire con un detergente delicato dopo ogni utilizzo. I corpi diffusivi raccolgono la polvere, soprattutto durante il campionamento all′aria aperta, per cui si raccomanda di sostituirli dopo 4-5 cicli di utilizzo.
Misurano 60 mm in altezza e hanno un diametro di 16 mm. Sono disponibili quattro diversi corpi diffusivi, ognuno con un disegno specifico per le sue applicazioni.
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new laboratory test chamber for the determination of diffusive sampler uptake rates
Gonzalez-Flesca, N., Frezier, A.
Atmospheric Environment, 39 (22), 4049-4056 (2005)
Ambient Volatile Organic Compound Monitoring by Diffusive Sampling. Compatibility of High Uptake Rate Samplers With Thermal Desorption
Bates, M., et al.
Analyst, 122, 1481-1484 (1997)
Performances of the [TM="Radiello"] diffusive sampler for BTEX measurements: Influence of environmental conditions and determination of modelled sampling rates
Pennequin-Cardinal, A., et al.
Atmospheric Environment, 39 (14), 2535-2544 (2005)
Mariusz Marć et al.
The Science of the total environment, 481, 35-46 (2014-02-28)
Analysis of literature data published in the last few years leads to the conclusion that in the process of assessment of emission flux of organic compounds emitted from different types of equipment and finishing materials, new types of devices, among
Assessment of uncertainty of benzene measurements by Radiello diffusive sampler
Plaisance, H., et al.
Atmospheric Environment, 42 (10), 2555-2568 (2008)
Articoli
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.