Documenti
RAD1203
Corpi diffusivi Radiello
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiali
silicone body (strengthened by SS net)
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello Code 120-3
tecniche
passive air sampling: suitable
Spessore
50 μm
Colore
, permeative
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
configured for anaesthetic gases and vapors
Descrizione generale
I corpi diffusivi sono progettati per alloggiare le cartucce adsorbenti Radiello durante il campionamento. I corpi diffusivi hanno un′estremità filettata per facilitare l′attacco alla piastra di supporto triangolare Radiello. A differenza della maggior parte delle cartucce adsorbenti, i corpi diffusivi sono riutilizzabili e si possono pulire con un detergente delicato dopo ogni utilizzo. I corpi diffusivi raccolgono la polvere, soprattutto durante il campionamento all′aria aperta, per cui si raccomanda di sostituirli dopo 4-5 cicli di utilizzo.
Misurano 60 mm in altezza e hanno un diametro di 16 mm. Sono disponibili quattro diversi corpi diffusivi, ognuno con un disegno specifico per le sue applicazioni.
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
J Dekeirsschieter et al.
Forensic science international, 189(1-3), 46-53 (2009-05-09)
Forensic entomology uses pig carcasses to surrogate human decomposition and to investigate the entomofaunal colonization. Insects communicate with their environment through the use of chemical mediators, which in the case of necrophagous insects, may consist in the cadaveric volatile organic
Articoli
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.