Documenti fondamentali
28564-U
Supelco
Colonna GC capillare SLB®-5ms
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm
Sinonimo/i:
GC column, SPB-5, 5% diphenyl, mass spec
Scegli un formato
1 EA
663,00 €
663,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
663,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
663,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
Conformità normativa
FDA LIB 4423
Parametri
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Beta
250
df
0.18 μm
tecniche
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
Lungh. × D.I.
20 m × 0.18 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Applicazione: La fase equivalente fenilica al 5% fornisce un ordine di eluizione al punto di ebollizione con un lieve aumento della selettività, specialmente per i composti aromatici. Le caratteristiche di scarso rilascio, l′inerzia e la natura durevole di questa colonna la rendono la prima scelta per gli analiti ambientali (quali semivolatili, pesticidi, PCB ed erbicidi) e per tutte le situazioni che richiedono una colonna non polare a basso rilascio.
CodiceUSP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G27 e G36.
Fase:
  • legata e altamente reticolata
  • Polimero di silfenilene praticamente equivalente per polarità al poli(5% difenil/95% dimetil silossano)
Limiti temp.:
  • ≤D. I. 0,32 mm: da -60 °C a 340 °C (isotermica) o 360 °C (programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm: da -60 °C a 330 °C (isotermica) o 340 °C (programmata)
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Rasha M Faty et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(2), 1842-1859 (2015-01-28)
Bromination of N-substituted homophthalimides and tetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-diones produces 4,4-dibromohomophthalimide and 8,8-dibromo-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively, that can be used as precursors for spiro derivatives. The dibromo derivatives react with different binucleophilic reagents to produce several spiroisoquinoline and spirotetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively. Reaction
Annie Xu Zeng et al.
Analytica chimica acta, 803, 166-173 (2013-11-13)
Due to their distinct chemical properties, the application of ionic liquid (IL) compounds as gas chromatography (GC) stationary phases offer unique GC separation especially in the analysis of geometric and positional fatty acid methyl ester (FAME) isomers. Elution behaviour of
Sophie Duclos et al.
Proteomics, 11(5), 854-864 (2011-02-01)
The essential roles of the endovacuolar system in health and disease call for the development of new tools allowing a better understanding of the complex molecular machinery involved in endocytic processes. We took advantage of the floating properties of small
Carla Ragonese et al.
Analytical chemistry, 83(20), 7947-7954 (2011-09-10)
The present research is focused on the evaluation, in terms of efficiency and polarity, of a recently introduced gas chromatography (GC) column, coated with a 1,12-di(tripropylphosphonium) dodecane bis(trifluoromethansulfonyl) amide ionic-liquid stationary phase (SLB-IL59) and its application to the analysis of
Cedric F A Floquet et al.
Talanta, 150, 240-252 (2016-02-04)
Using the carminic acid assay, we determined the concentration of boron in oilfield waters. We investigated the effect of high concentrations of salts and dissolved metals on the assay performance. The influence of temperature, development time, reagent concentration, and water
Articoli
The Derivatization and Analysis of Amino Acids by GC-MS
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
The analysis of melamine and related compounds in dog food with the use of more economical gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrumentation.
Vedi tutto
Protocolli
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GCMostra di più
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. Would you recommend SLB™-5ms Capillary GC Columns for all applications instead of Equity-5, SPB-5, PTE-5, MDN-5, and MDN-5S?
    1 risposta
    1. Yes.
      Utile?
  2. What if my method does not allow me to change to SLB™-5ms Capillary GC Columns?
    1 risposta
    1. These methods typically specify a 5-type column (DB-5 or equivalent). The SLB-5ms satisfies that requirement.
      Utile?
  3. Who uses SLB™-5ms Capillary GC Columns?
    1 risposta
    1. Any analyst with the need for a non-polar column. Some applications include boiling point separations, GC-MS analyses of semivolatiles, and GC-ECD analyses of pesticides/PCBs. It is estimated that non-polar columns account for 51% of the worldwide column market.
      Utile?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  5. How does the SLB™-5ms Capillary GC Column differ from our other 5-type columns?
    1 risposta
    1. Many of our other 5-type columns (Equity-5, SPB-5, PTE-5, MDN-5, and MDN-5S) incorporate a siloxane polymer (backbone comprised of Si and O atoms only, side groups are either methyl or phenyl). The SLB-5ms column incorporates a silphenylene polymer (backbone comprised of Si and O atoms plus some phenyl groups, side groups are either methyl or phenyl).
      Utile?
  6. What are the benefits of the SLB™-5ms Capillary GC Column over other manufacturers’ -5ms columns?
    1 risposta
    1. The SLB-5ms excels in several performance criteria.· Low Bleed. The highly crosslinked silphenylene polymer chemistry reduces column bleed to a very low level, resulting in greater signal-to-noise level, allowing lower detection levels.· Inertness. The proprietary surface deactivation reduces interactions between analytes and the column surface, resulting in sharper peak shapes, allowing lower detection levels.· Durability. With the highest published maximum allowable operating temperature (MAOT) of any -5ms column, SLB-5ms columns are designed for long life.· Consistency. Innovative manufacturing processes result in decreased column variability, ensuring that the next column is as good as the last.