Documenti
28472-U
Supelco
Colonna GC capillare SLB®-5ms
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinonimo/i:
colonna GC, SPB-5, 5% difenile, spettr massa
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materiali
fused silica
agenzia
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
Conformità normativa
FDA LIB 4423
Parametri
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Applicazione: La fase equivalente fenilica al 5% fornisce un ordine di eluizione al punto di ebollizione con un lieve aumento della selettività, specialmente per i composti aromatici. Le caratteristiche di scarso rilascio, l′inerzia e la natura durevole di questa colonna la rendono la prima scelta per gli analiti ambientali (quali semivolatili, pesticidi, PCB ed erbicidi) e per tutte le situazioni che richiedono una colonna non polare a basso rilascio.
CodiceUSP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G27 e G36.
Fase:
  • legata e altamente reticolata
  • Polimero di silfenilene praticamente equivalente per polarità al poli(5% difenil/95% dimetil silossano)
Limiti temp.:
  • ≤D. I. 0,32 mm: da -60 °C a 340 °C (isotermica) o 360 °C (programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm: da -60 °C a 330 °C (isotermica) o 340 °C (programmata)
Applicazioni
  • Determinazione dei residui dei pesticidi propargite, tebuconazolo e bromopropilato nelle giuggiole verdi di Taiwan mediante gascromatografia-spettrometria di massa in tandem. Questo studio si è dedicato alla determinazione dei residui di pesticidi mediante gascromatografia-tandem con spettrometria di massa, presentando l'impiego della colonna GC capillare SLB-5ms nell'analisi dei prodotti agricoli allo scopo di studiarne la sicurezza e la conformità (Zhang et al., 2014).
  • Caratterizzazione di colonne capillari a liquidi ionici per l'analisi in gascromatografia-spettrometria di massa di esteri metilici di acidi grassi.: Questa ricerca caratterizza le prestazioni delle colonne capillari a liquidi ionici, evidenziandone l'efficienza nella gascromatografia-spettrometria di massa per l'analisi di esteri metilici di acidi grassi, un processo essenziale nella chimica bioanalitica e ambientale, con applicazioni potenziali ricorrendo alla colonna GC capillare SLB-5ms (Zeng et al., 2013).
Altre note
Offriamo un′ampia gamma di accessori per cromatografia, incluse le siringhe analitiche
Note legali
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Sophie Duclos et al.
Proteomics, 11(5), 854-864 (2011-02-01)
The essential roles of the endovacuolar system in health and disease call for the development of new tools allowing a better understanding of the complex molecular machinery involved in endocytic processes. We took advantage of the floating properties of small
Rasha M Faty et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(2), 1842-1859 (2015-01-28)
Bromination of N-substituted homophthalimides and tetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-diones produces 4,4-dibromohomophthalimide and 8,8-dibromo-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively, that can be used as precursors for spiro derivatives. The dibromo derivatives react with different binucleophilic reagents to produce several spiroisoquinoline and spirotetrahydropyrido[4,3-d]- pyrimidine-5,7-dione derivatives, respectively. Reaction
Lisa Simonsson et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(5), 1011-1017 (2010-03-20)
We investigate the Ca(2+)-triggered fusion of lipid vesicles site-selectively tethered to a DNA-modified supported lipid bilayer array, with the DNA strands designed such that hybridization occurs in a zipperlike fashion. Prior to the addition of Ca(2+), which is observed to
Annie Xu Zeng et al.
Analytica chimica acta, 803, 166-173 (2013-11-13)
Due to their distinct chemical properties, the application of ionic liquid (IL) compounds as gas chromatography (GC) stationary phases offer unique GC separation especially in the analysis of geometric and positional fatty acid methyl ester (FAME) isomers. Elution behaviour of
Frédéric Destaillats et al.
Journal of chromatography. A, 1218(52), 9384-9389 (2011-11-29)
Lipids found in human sebum contain specific fatty acids such as sapienic (cis-6 16:1), cis-8 18:1 and sebaleic (cis-5, cis-8 18:2) acids. These fatty acids belong to the n-10 series and the initial step involved in their synthesis is the
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about the analysis of melamine and related compounds in dog food with the use of more economical gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) instrumentation.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.