Vai a
1.03702
Acqua
suitable for GC/MS, SupraSolv®
Sinonimo/i:
DI water, Deionized water
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2.5 L
Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A
118,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
UNSPSC Code:
41104213
NACRES:
NA.03
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
118,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acqua, for gas chromatography MS SupraSolv®
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
form
liquid
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤30 ppb TOC
evapn. residue
≤5.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 5.0 mg/l
TOC: ≤ 30 ppb
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.005770061214211
Acqua for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.03702
Acqua
Acqua for headspace gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.00577
Acqua
Acqua suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Acqua
Acqua for ultratrace analysis, ACS reagent
Supelco
14211
Acqua
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
-
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Do you know the resistivity value @ 25°C?
    1 risposta
    1. Unfortunately, resistivity is not a tested parameter for this product. It would need to be determined empirically.