Documenti fondamentali
1.00837
Supelco
Metanolo
99% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Scegli un formato
1 L
48,90 €
2.5 L
102,00 €
48,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
48,90 €
2.5 L
102,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191601
Numero indice EU:
200-659-6
NACRES:
NA.03
48,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Metanolo, for gas chromatography MS SupraSolv®
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36 %
tecniche
GC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosità cinematica
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SupraSolv MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Applicazioni
  • The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
  • A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
Risultati analitici
Evaporation Number: 1.9
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Metanolo UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900688
Metanolo
Metanolo for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13351
Metanolo
Metanolo analytical standard
Supelco
82762
Metanolo
Contenuto correlato
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La gascromatografia, tecnica che consente di separare composti volatili in fase gassosa, trova applicazione nel controllo qualità di svariati settori industriali.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf