Documenti fondamentali
24034
Supelco
Colonna GC capillare SPB®-5
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Scegli un formato
1 EA
877,00 €
877,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
877,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
877,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G27 and G36
Parametri
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Applicazione: Questa colonna non polare per scopi generali offre principalmente un ordine di eluizione secondo il punto di ebollizione con un piccolo aumento di selettività, specialmente per i composti aromatici.
Codice USP: questa colonna soddisfa i requisiti USP G27 e G36.
Fase
  • Legata
  • Poli (5% difenile/95% dimetilsilossano)
Limiti di temperatura:
  • ≤D. I. 0,32 mm, <2 μm: da -60 °C a 320 °C (isoterma o programmata)
  • ≤D. I. 0,32 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Applicazioni
La colonna GC capillare SPB®-5 è stata utilizzata per la speciazione (quantitativa) dei composti di azoto, che in natura sono polari e piuttosto basici, con il rilevamento in chemiluminescenza.[1] Può essere adoperata anche come fase stazionaria per la determinazione del nivalenolo e del deossinivalenolo nei cereali mediante gascromatografia a cattura di elettroni.[2] Inoltre, può trovare impiego come fase stazionaria nella gascromatografia con colonna capillare per la determinazione degli steroli.[3]
Altre note
Note legali
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.
Scott PM
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69 (5), 889-893 (1985)
P M Scott et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69(5), 889-893 (1986-09-01)
Nivalenol (NIV) is an important Fusarium mycotoxin shown to occur naturally in grains from several countries. Extraction and cleanup procedures previously described for trichothecene analysis have been modified to give good recoveries of NIV from cereal products. The extraction solvent
Determination of sterols by capillary column gas chromatography. Differentiation among different types of olive oil: virgin, refined, and solvent-extracted.
Jimenez O and Gonzalez ADV.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (12), 1685-1689 (1996)
J Corwin et al.
Cancer, 43(3), 1007-1013 (1979-03-01)
Solitary plasmacytoma of bone (SPB) and extramedullary plasmacytoma (EMPC) are unusual solitary tumors of plasma cell origin. The clinical differences between these tumors and multiple myeloma are the subject of continued study. This review examines the radiotherapy experience at M.
J M Jurado et al.
Talanta, 106, 14-19 (2013-04-20)
4-Methylsterols and 4,4-dimethylsterols of 47 samples of subcutaneous fat from Iberian pigs reared on two different fattening systems, "Extensive" and "Intensive", have been analyzed by GC-MS and GC-FID. The lipids were extracted by melting the subcutaneous fat in a microwave
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf