28399-U
Tubo a doppio strato di carbonio reversible (Micro Colonna)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. 6.35-10 mm
Sinonimo/i:
Cartuccia SPE reversibile in carbonio
Scegli un formato
327,00 €
Scegli un formato
About This Item
327,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
glass hardware
polyethylene frit
wire screens (hold carbon layers and frits in place)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
Composizione
bed wt., 100 mg (per carbon layer)
Confezionamento
pk of 10
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
D.E.
6.35-10 mm
Area superficiale
1200 m2/g , for Carboxen 1000
75 m2/g , for Carboxen 1016
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 6.35/10mm Reducing Union (Cat. No. 28398-U)
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Categorie correlate
Descrizione generale
Viene impiegata in un sistema per la preparazione di campioni contenenti diossine, che consente di isolare e separare policlorobifenili (PCB), diossine e gruppi furanici in base alle differenti affinità di questi composti per i due strati di carbone. [1]
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Con l'estrazione in fase solida si purificano i campioni da sottoporre ad analisi cromatografiche, migliorando la qualità dei risultati e proteggendo le colonne analitiche.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.