Vai a
36979
Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution
analytical standard, in acetonitrile
Sinonimo/i:
PAH 16 Standard Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
231,00 €
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
321,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
description
suitable for EPA Method 610
quality
in acetonitrile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polynuclear aromatic hydrocarbons 16 solution has been used as a standard in the estimation of polynuclear aromatic hydrocarbons, carbon and heavy metals, which are present in street dust, using high performance liquid chromatography (HPLC).
Other Notes
10 μg each/ml acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benzo[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[ghi]perylene, benzo[a]pyrene, chrysene, dibenzo[a,h]anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, naphthalene, phenanthrene and pyrene
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
36991CRM4890532273
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
quality
in acetonitrile
quality
in cyclohexane
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 218-01-9 + 50-32-8
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)