Documenti fondamentali
28397-U
Supelco
Colonna in gel di silice multistrato per la ricerca della diossina
Multi-Layer Silica Gel Dioxin Column
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
Sinonimo/i:
Colonna in vetro con gel di silice (per EPA 1631)
Scegli un formato
5 EA
287,00 €
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
287,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
glass hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
Confezionamento
pkg of 5
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Diam. int. × lungh.
15 mm × 35 cm
D.E. × lungh.
6.35 mm × 35 cm
D.I. filettatura
24 mm
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 6.35 mm unions
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Descrizione generale
La colonna in gel di silice multistrato per la ricerca delle diossine è compatibile con il kit per la preparazione di campioni contenenti diossine. Questo prodotto è idoneo per la tecnica di estrazione in fase solida (SPE).
Può essere impiegato per la purificazione di estratti contenenti policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB), aiutando nella rimozione di eventuali impurezze al fine di isolare questi composti di interesse per una successiva analisi. [1]
Applicazioni
La colonna in gel di silice multistrato per la ricerca delle diossine è stata impiegata nel processo di purificazione per rimuovere potenziali interferenti cromatografici e preparare i campioni per successive analisi e determinazioni secondo un metodo USEPA. [2]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bioaccumulation of dioxins in the benthic fish from Hiroshima Bay
Hiroyuki T, et al.
Environmental Chemistry, 2, 47-54 (2009)
Developing an improved strategy for the analysis of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls in contaminated soils using a combination of a one-step cleanup method and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry.
Haena C, et al.
Toxics, 11, 738-738 (2023)
Contenuto correlato
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Con l'estrazione in fase solida si purificano i campioni da sottoporre ad analisi cromatografiche, migliorando la qualità dei risultati e proteggendo le colonne analitiche.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Domande
  1. SUP28397-Uを使用しています。シリカゲル、硫酸シリカゲル、硝酸銀シリカゲル等の充填剤の組成(物質名と重量)を充填する順番で教えてください。最後に硫酸ナトリウムが充填されていますか?
    1 risposta
    1. This column contains the following:
      -Sulfuric acid-treated layers prevent chars from plugging the column while removing unsaturated hydrocarbons, phthalates, organochlorides, pigment, and polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) from the sample.
      -A potassium hydroxide treated layer removes lipids, proteins, phenols, and acidic compounds.
      -A silver nitrate treated layer removes sulfur compounds, elemental sulfur, pesticides, and aliphatic hydrocarbons.
      Dioxins, furans, and PCBs pass through the column unretained. Please see the image below which includes the order and amounts of each:
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto