Documenti fondamentali
27235-U
Supelco
Stoppers
stopper diam. 20 mm, silicone, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Rubber Stoppers
Scegli un formato
100 EA
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. tappo
20 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. What is the Durometer reading and color of the stoppers 27235-U?
    1 risposta
    1. The product is a red Silicone product with a 30 durometer.