Documenti fondamentali
27234
Supelco
Stoppers
stopper diam. 20 mm, red rubber (Isoprene rubber), pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
90,90 €
90,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
90,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32119211
90,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red rubber (Isoprene rubber)
Durezza
40-50 (Durometer (° Shore A))
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. tappo
20 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)