The product is autoclavable.
27232
Stoppers
stopper diam. 20 mm, gray butyl rubber, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PK100 20MM BUTYL SEPTA
Prodotti consigliati
Materiali
gray butyl rubber
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diam. tappo
20 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
해당 stopper diam. 20 mm (27223)가 Autoclave 사용이 가능한 지 문의드리고 싶습니다.
1 risposta-