Documenti fondamentali
33110-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
Sinonimo/i:
Serum Bottle Crimp Vials
Scegli un formato
36 EA
129,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
36 EA
129,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass bottle
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 36 ea
D.E.
51.7 mm × H (94.5 mm)
Volume
100 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Descrizione generale
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Buenos días, Me gustaría saber que presión pueden aguantar estas botellas. Contando que la presión exterior es la presión atmosférica. Un saludo Sergio
    1 risposta
    1. This product has not been tested for how much pressure it can withstand. Item Z742278 is a pressure-tested flask with a 1.5 bar max. pressure.