155837
Tetrabutylammonium hydrogensulfate
97%
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium bisulfate
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
169-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Tetrabutylammonium hydrogensulfate can serve as ion-pairing agent in the determination of the following using gas chromatography(GC) method :
- linear alkylbenzenesulfonates(LASs)
- acidic herbicides
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
348.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
175.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)