Documenti fondamentali
Z113972
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 10 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 25 mm × 54 mm
Scegli un formato
288 EA
394,00 €
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
288 EA
394,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
394,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
borosilicate glass bottle
Descrizione
USP Type I
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacità
10 mL
diam. × alt.
25 mm × 54 mm
Volume
10 mL
Colore
clear
Raccordi
opening for 20 mm
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2