Documenti
Z114006
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
borosilicate glass bottle
Descrizione
USP Type I
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacità
100 mL
diam. × alt.
52 mm × 95 mm
Volume
100 mL
Colore
clear
Raccordi
opening for 20 mm
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5