Documenti fondamentali
27186
Supelco
Tappo a vite, parte superiore solida rivestita in PTFE, conf. da 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Scegli un formato
100 EA
197,00 €
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
197,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Misura
24-400
Caratteristiche
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
49 °C temp. limit
Raccordi
thread for 24-400
Compatibilità
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Descrizione generale
È noto che i tappi in plastica Thermoset verdi con liner in F-217 PTFE forniscono la più ampia gamma di compatibilità chimica e rappresentano le soluzioni di chiusura in plastica che meglio tollerano le temperature. Il colore verde identifica facilmente il sistema di liner in PTFE. I liner in PTFE rivestiti in schiuma F-217 resistono all′attacco praticamente di qualunque sostanza chimica a temperatura ambiente e offrono resilienza agli odori e agli urti grazie alla sigillatura a tenuta con un basso tasso di trasmissione dell′umidità. F-217 ha un nucleo in schiuma a bassa densità tra due strati solidi di polietilene a bassa densità (LDPE). Tra gli usi di questi tappi rivestiti in F-217/PTFE vi sono i campioni analitici di laboratorio, le sostanze chimiche a elevata purezza, i solventi di acidi forti, i campioni ambientali, le sostanze farmaceutiche e i reagenti diagnostici.
Applicazioni
Flaconcini ambrati con tappi a vite rivestiti di PTFE possono essere usati per conservare estratti di campioni di suolo a -20 °C in azoto, in uno studio sperimentale che mostra l′uso di funghi che degradano la lignina per il bioincremento, come opzione fattibile di trattamento in fase solida, per il risanamento di suoli contaminati con pentaclorofenolo (PCP).[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solid-phase treatment of a pentachlorophenol-contaminated soil using lignin-degrading fungi.
Lamar RT
Environmental Science & Technology, 27 (12), 2566-2571 (1993)