Documenti fondamentali
23237
Supelco
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
Scegli un formato
144 EA
74,90 €
74,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
144 EA
74,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
74,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black phenolic cap (no septum)
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pkg of 144 ea
Parametri
149 °C temp. limit
Raccordi
thread for 24-400
Compatibilità
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)