Documenti fondamentali
27054
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
26,50 €
26,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
26,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
26,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black polypropylene hole cap
Misura
15-425
Caratteristiche
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
diam. × alt.
18 mm × 11.2 mm
Diam. fori
9 mm
Raccordi
thread for 15-425
Compatibilità
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Descrizione generale
These hole caps do not come with septa.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)