Documenti fondamentali
27031
Supelco
Fiale, tappo a vite, vetro trasparente (solo fiala)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
Scegli un formato
1000 EA
393,00 €
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
393,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)