Documenti fondamentali
854987
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/red rubber septum, for use with 4 mL vials with 13-425 thread, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
32,80 €
32,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
32,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
32,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/red rubber septum
black polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
8.5 mm center hole in top of cap
Durezza
60 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore setto
1.3 mm
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
for use with 4 mL vials with 13-425 thread
Descrizione generale
Screw caps (black polypropylene hole cap, for use with 4 mL vials with 13-425 thread) are available for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135° C. The red PTFE/rubber septum can be used with most organics (until pierced) and is resistant to chlorosilanes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)