Documenti fondamentali
27073-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 22 mL, amber glass vial, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Amber Glass Storage Vials
Scegli un formato
100 EA
129,00 €
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
129,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
129,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
23 mm × 85 mm × 18 mm
Volume
22 mL
Raccordi
thread for 20-400
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)