Documenti
MB000000E
Millipore
Brodo m-Endo per coliformi totali (disidratato)
For testing drinking water for total coliform detection
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Forma fisica
powder (dehydrated)
Durata
60 mo.
Confezionamento
pkg of 110 g
Colore
pink-purple dehydrated powder
pink-red prepared medium
input
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type cider
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.2±0.1 (25.0 °C)
applicazioni
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
coliforms
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Tipo di test
Determinazione della carica microbica
Limiti microbici
Confezionamento
Disidratato; 110 g in un flacone di plastica
Specifiche
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Temperatura di incubazione: 35 °C ± 0,5
Tempo di incubazione: 24 ore ± 2
Terreno di coltura
m-Endo
Risultati analitici
Le colonie di coliformi appaiono di colore rosso intenso con una spiccata lucentezza metallica verde
Microrganismi bersaglio: coliformi totali
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2