Documenti fondamentali
20324AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna per HPLC chirale 2000 RSP
Scegli un formato
1 EA
1.900,00 €
1.900,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.900,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1.900,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna per HPLC chirale Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L45
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyclodextrin, beta- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
3.5-7
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
I gruppi idrossile presenti sulla superficie della β-ciclodestrina vengono fatti reagire con l′(R,S)-ossido di propilene per ottenere una fase stazionaria chirale per scopi generici. La colonna permette anche di separare le strutture non aromatiche quali gli amminoacidi t-boc per i quali rappresenta una metodologia standard.
  • Fase legata: β-ciclodestrina modificata con (R,S)-idrossipropile
Applicazioni
La colonna per HPLC chirale Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP è composta sostanzialmente da β e γ ciclodestrine native e derivatizzate.[1] È stata utilizzata per numerose separazioni chirali mediante l′intrappolamento selettivo delle molecole organiche nella cavità della ciclodestrina.[1]
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rare case of rhabdomyolysis with therapeutic doses of phendimetrazine tartrate.
DK, et al.
American Journal of Therapeutics, 13(2), 175-176 (2006)
C Pham-Huy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 700(1-2), 155-163 (1997-12-09)
The simultaneous determination of methadone (Mtd) enantiomers and its major metabolite, 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP), in human urine and serum by enantioselective HPLC using a new Cyclobond 1-2000 RSP column is described. After alkaline extraction from urine or serum with estazolam as
Solid-phase extraction of methadone enantiomers and benzodiazepines in biological fluids by two polymeric cartridges for liquid chromatographic analysis
He, Hua, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 814 (2), 385-391 (2005)
Liquid chromatographic separation of zalcitabine and its stereoisomers
Scypinski, Stephen; Ross, Arthur J.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 12 (10), 1271-1276 (1994)
V Wsól et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 689(1), 205-214 (1997-02-07)
The major metabolite of a novel non-steroidal anti-inflammatory drug, DL-4-(2',4'-difluorobiphenyl-4-yl)-2-oxo-2-methylbutanoic acid (flobufen, I), namely 4-(2',4'-difluorobiphenyl-4-yl)-2-methyl-gamma-butyrolactone (4-dihydroflobufen lactone, III), has four stereoisomers consisting of two racemic pairs of enantiomers. Of three chiral stationary phases tested, Cyclobond I beta-RSP (Astec) (beta-cylodextrin derivatized
Contenuto correlato
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf