Documenti fondamentali
11024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna con fase stazionaria chirale V
Scegli un formato
1 EA
3.490,00 €
3.490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
3.490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
3.490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale V Astec® CHIROBIOTIC®, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L88
Descrizione
HPLC Column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
vancomycin phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.5-7.0
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Molecole neutre, ammidi, acidi, esteri e ammine esibiscono notevole selettività enantiomerica su queste CSP basate su vancomicina. Un′ampia varietà di ammine secondarie e terziarie sono state separate su CHIROBIOTIC® V in modalità ionica polare. La CHIROBIOTIC® V ha esibito molte delle caratteristiche separative di fasi stazionarie basate su proteine ma con eccezionale stabilità e capacità molto più alta di campionamento. Certi analiti chirali sono stati risolti che non erano stati citati come separati su nessun′altra fase stazionaria. CHIROBIOTIC® V e V2 differiscono nella chimica di legame e nella dimensione dei pori della particella di supporto, presentando quindi selettività e capacità preparative differenti.
  • Fase legata: Vancomicina
  • Intervallo operativo di pH: 3,5 - 7,0
  • Diametro della particella: 5, 10 o 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) o 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Applicazioni
La colonna HPLC V chirale Astec® CHIROBIOTIC® può essere usata per la separazione di tipi diversi di composti racemici (ß-bloccanti, ß-agonisti, benzodiazepine, farmaci anti-infiammatori non steroidi, barbiturici, aminoacidi liberi e derivatizzati in cromatografia a colonna impaccata a fluido sottocritico (pSFC).[1] Può anche essere usato per la separazione di enantiomeri di Citalopram e dei suoi due metaboliti N-demetilati come anche dell′Alprenololo che è lo standard interno in plasma umano usando cromatografia liquida chirale.[2] Può anche essere impiegato per analisi con cromatografia liquida chirale per analisi di chetoprofene e flurbiprofene.[3]
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chiral packed column subcritical fluid chromatography on polysaccharide and macrocyclic antibiotic chiral stationary phases.
Andrei M
Journal of Chromatography A, 785 (1), 159-171 (1997)
F Péhourcq et al.
Biomedical chromatography : BMC, 15(3), 217-222 (2001-06-08)
Vancomycin is an amphoteric, glycopeptide, macrocyclic antibiotic. When attached to 5 microspherical silica gel, vancomycin proved to be an effective chromatographic chiral stationary phase that could be used in the reversed-phase mode. In this study, a bonded vancomycin chiral stationary
M Kosel et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 719(1-2), 234-238 (1998-12-30)
A procedure using a chirobiotic V column is presented which allows separation of the enantiomers of citalopram and its two N-demethylated metabolites, and of the internal standard, alprenolol, in human plasma. Citalopram, demethylcitalopram and didemethylcitalopram, as well as the internal
Enantiomeric separation of mirtazapine and its metabolite in rat plasma by reverse polar ionic liquid chromatography using fluorescence and polarimetric detectors connected in series
Rao, R. Nageswara, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (21), 1911-1916 (2011)
Chiral stability-indicating HPLC method for analysis of arotinolol in pharmaceutical formulation and human plasma
Sultan, Maha A., et al.
Arabian Journal of Chemistry, 3 (3), 147-153 (2010)
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. What solvent to use for storage? Where can I download the user manual?
    1 risposta
    1. Methanol is the recommended solvent for flushing and storage. The data sheet for this column is included with it upon shipment. A digital version can be obtained by contacting technical service.