Documenti fondamentali
50197-U
Colonna per HPLC Partisil 10 SCX
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Colonna per HPLC Partisil
Scegli un formato
1 EA
1.100,00 €
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.100,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1.100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
agenzia
suitable for USP L9
Nome Commerciale
Partisil
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Partisil
Grado di funzionalizzazione
10% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
sulphonic acid
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
85 Å
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Partisil SCX è una fase a forte scambio cationico basata su gruppi di acidi benzensolfonici ed è stabile entro il range di pH 1,5 - 7,0. È idonea ad applicazioni quali nucleosidi, amminoacidi, poliammine, farmaci e altre specie cationiche.
Applicazioni
  • Determinazione della 3 metil-L-istidina nelle urine umane mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni a scambio ionico. Questo studio dimostra la precisione e l'efficacia della colonna HPLC Partisil 10 SCX nelle analisi biochimiche, in particolare nella valutazione dei cambiamenti metabolici nei pazienti post-operatori. Il documento evidenzia l'applicazione delle colonne in ambito clinico, sottolineando il suo ruolo nel monitoraggio dell'assistenza critica e nella valutazione del recupero (Robert & Serog, 1984).
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. 칼럼의 USP code를 알고싶습니다.
    1 risposta
    1. Partisil 10 SCX HPLC Column, product 50197-U, is suitable for USP L9. Per the USP - "L9 is porous silica having a chemically bonded, strongly acidic cation-exchange coating, 3-10 um in diameter (SCX)".