Documenti fondamentali
24024AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna per HPLC chirale CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
Scegli un formato
1 EA
2.060,00 €
2.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.060,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
2.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna per HPLC chirale Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyclodextrin, beta- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
3.5-7
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Durante lo sviluppo di questo nuovo prodotto, ci siamo posti l′obiettivo di creare una fase estremamente stabile e riproducibile con tempi di ritenzione più brevi, mantenendo o migliorando la selettività rispetto a CYCLOBOND I 2000 RSP. Con CYCLOBOND I 2000 HP-RSP siamo riusciti a realizzare e addirittura superare questo obiettivo: il prodotto esegue la separazione grazie alla capacità di sviluppare estesi legami a idrogeno e offre una vasta selettività chirale per lo screening chirale. È particolarmente utile per composti basici e neutri.
  • Fase legata: β-ciclodestrina modificata con (R,S)-idrossipropile (prestazioni elevate)
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna analitica
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Indirect photodetection of pregnanolone on a Cyclobond column by high-performance liquid chromatography
Agnus, Benoit, et al.
Journal of Chromatography A, 633 (1), 27-33 (1994)
Rapid high-performance liquid chromatographic separation of barley malt a-amylase on cyclobond columns
Henson, Cynthia A., Stone, Julie M.
Journal of Chromatography A, 469, 361-367 (1989)
Assessment of the complexation degree of camptothecin derivatives and cyclodextrins using spectroscopic and separative methodologies
Foulon, C., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20 (21), 2482-2489 (2009)
Reprint of: Enantiomeric separation of functionalized ethano-bridged Troger bases using macrocyclic cyclofructan and cyclodextrin chiral selectors in high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis with application of principal component analysis
Weatherly, Choyce A., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 968, 40-48 (2014)
Roland Török et al.
Journal of chromatography. A, 1098(1-2), 75-81 (2005-11-30)
Direct high-performance liquid chromatographic methods were developed for the enantioseparation of (R,S)-bicalutamide (1) and its analogs (+/-)-3-chloro-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (2), (+/-)-N-(4-cyano-3-(trifluoro-methyl)phenyl)-2-methyloxirane-2-carboxamide (3), (+/-)-4-fluorophenylsulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropionic acid (4) and (+/-)-3-hydroxy-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide (5). The methods involved the use of a cellulose-based Chiralcel OD-H, macrocyclic glycopeptide-based Chirobiotic T
Contenuto correlato
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di più