SRP6557
Thrombin Active from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, lyophilized
Sinonimo/i:
Activated Factor IIa
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Thrombin Active from human plasma, ≥95% (SDS-PAGE)
Origine biologica
human
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
>3000 units/mg
PM
37 kDa
Confezionamento
pkg of 1000 units
pkg of 250 units
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... F2(2147)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)