Documenti
T7326
Sigma-Aldrich
Trombina
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Fattore IIa
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥60 NIH units/mg protein (biuret)
Composizione
Protein, ≥50%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects. Thrombin comprises of A-chain and B-chain with the catalytic pocket. The C-terminal regions has a fibrinogen recognition site (FRS) and a heparin binding site (HBS). The main function of thrombin is cleavage of fibrinogen to fibrin. It coordinates the coagulation cascade and coordinates with protease-activated receptors (PARs) to regulate physiological functions. High levels of thrombin causes neurotoxicity in dopaminergic neurons and contribute to the progression of parkinsons disease. Altered thrombin levels modulates coagulation pathway in multiple sclerosis. Patients with coronary artery disease (CAD) show elevated levels of thrombin.
Applicazioni
Thrombin from bovine plasma may be used:
  • for the generation of fibrin from fibrinogen embedded in microbubbles
  • for the cleavage of hydrogenase maturation protein (HypF-N) from the nickel resin
as revitalization model to mimic blood fabrication in root canal
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to evaluate coagulation abnormalities in acute liver failure.
Azioni biochim/fisiol
Serin proteasi che scinde in modo selettivo i legami Arg-Gly nel fibrinogeno per formare fibrina e i fibrinopeptidi A e B.
Definizione di unità
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Stato fisico
Lyophilized powder containing sodium chloride and Tris-HCl, pH 7.0
Nota sulla preparazione
Traditional thrombin products are activated with bovine brain thromboplastin, whereas T7326 is activated with bovine lung thromboplastin and does not contain any bovine brain products in its preparation.
Risultati analitici
La procedura del saggio NIH impiega 0,2 mL di plasma diluito (1:1 con soluzione fisiologica) come substrato e 0,1 mL di campione di trombina (stabilizzato in una soluzione di albumina tamponata all′1%) sulla base di una modificazione del metodo di Biggs. Per determinare le concentrazioni di trombina si usano solo tempi di coagulazione nell′intervallo di 15-25 secondi.
L′attività è espressa in unità NIH ottenute per confronto diretto con uno Standard di riferimento della trombina NIH, Lotto K.
Altre note
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Backbone NMR assignments of HypF-N under conditions generating toxic and non-toxic oligomers
Patel JR, et al.
Biomolecular NMR Assignments, 1-5 (2018)
Banwari Agarwal et al.
Journal of hepatology, 57(4), 780-786 (2012-06-28)
In acute liver failure (ALF), prothrombin time (PT) and its derivative prothrombin time ratio (PTR) are elevated, and are considered predictors of increased bleeding risk. We aimed at determining whether increased PT/PTR reflects the haemostatic potential and bleeding risk in
Increased plasma thrombin potential is associated with stable coronary artery disease: An angiographically-controlled study
Tosi F, et al.
Thrombosis Research, 155, 16-22 (2017)
A training model for revitalization procedures
Widbiller M, et al.
International Endodontic Journal, 51, e301-e308 (2018)
Fibrin-Targeted Polymerized Shell Microbubbles as Potential Theranostic Agents for Surgical Adhesions
Gormley CA, et al.
Langmuir (2019)