Documenti fondamentali
SRE0026
Sigma-Aldrich
Substrato di fosfatasi
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato, pNPP
Scegli un formato
1 G
157,00 €
5 G
445,00 €
10 G
763,00 €
25 G
1.700,00 €
50 G
3.080,00 €
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
157,00 €
5 G
445,00 €
10 G
763,00 €
25 G
1.700,00 €
50 G
3.080,00 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Substrato cromogenico da utilizzare per le procedure ELISA con fosfatasi acida e alcalina. Sviluppa un prodotto finale solubile di colore giallo e può essere letto con spettrofotometria a 405 nm. La reazione pNPP può essere arrestata con 3 N di NaOH e può essere letta a 405 nm.
Phosphatase substrate has been used in the chromogenic detection of adsorbed rabbit IgG to determine coating efficiency.[1]
Altre note
Substrato per la determinazione della fosfatasi acida e alcalina.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cheng-Chia Tang et al.
eLife, 10 (2021-06-24)
Bone formation and resorption are typically coupled, such that the efficacy of anabolic osteoporosis treatments may be limited by bone destruction. The multi-kinase inhibitor YKL-05-099 potently inhibits salt inducible kinases (SIKs) and may represent a promising new class of bone
Single step, direct fluorescence immunoassays based on metal enhanced fluorescence (MEF-FIA) applicable as micro plate-, array-, multiplexing-or point of care-format
Hawa G, et al.
Analytical biochemistry, 549, 39-44 (2018)
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
Masaya Yokota et al.
Arthritis research & therapy, 16(2), R72-R72 (2014-03-19)
In addition to the pivotal roles of mast cells in allergic diseases, recent data suggest that mast cells play crucial roles in a variety of autoimmune responses. However, their roles in the pathogenesis of autoimmune skeletal muscle diseases have not
Jörn Karhausen et al.
Critical care medicine, 41(9), e200-e210 (2013-03-13)
Cardiac surgery, especially when employing cardiopulmonary bypass and deep hypothermic circulatory arrest, is associated with systemic inflammatory responses that significantly affect morbidity and mortality. Intestinal perfusion abnormalities have been implicated in such responses, but the mechanisms linking local injury and