Documenti fondamentali
N2770
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl phosphate
SIGMAFAST, chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
pNPP tablets
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.83
Nome del prodotto
Compresse di p-nitrofenil fosfato SIGMAFAST, tablet, To prepare 20 mL
Livello qualitativo
Stato
tablet
Solubilità
water: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Sviluppate per l′uso come substrato solubile per il rilevamento dell′attività della fosfatasi alcalina nei saggi immunoenzimatici (EIA). Il pNPP è il substrato di prima scelta per i saggi immunoenzimatici ad alta sensibilità basati sulla fosfatasi alcalina. Una compressa di pNPP e una compressa tampone Tris vengono sciolte in acqua deionizzata per ottenere un substrato pronto all′uso. Ogni set di compresse di pNPP Sigma FAST produce una soluzione contenente 1,0 mg/ml di pNPP, 0,2 M di tampone Tris. Le applicazioni immunoenzimatiche che utilizzano il pNPP possono essere lette in saggi temporizzati o arrestate con 3N NaOH per letture ritardate. Con SIGMAFAST basta aggiungere acqua distillata o deionizzata per preparare una soluzione di substrato attivo. Le compresse sono confezionate individualmente in bustine di stagnola.
Ricostituzione
Ogni serie di compresse sciolte in 20 mL di acqua deionizzata fornisce una soluzione tamponata pronta all′uso contenente pNPP.
Note legali
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phillipp Hartmann et al.
Frontiers in physiology, 12, 699253-699253 (2021-08-06)
Alcohol-associated liver disease (ALD) is an important cause of morbidity and mortality worldwide. The intestinal microbiota is involved in the development and progression of ALD; however, little is known about commensal fungi therein. We studied the dynamic changes of the
G Gasperini et al.
Infection and immunity, 89(4) (2020-12-16)
Typhoid and paratyphoid fevers have a high incidence worldwide and coexist in many geographical areas, especially in low-middle-income countries (LMIC) in South and Southeast Asia. There is extensive consensus on the urgent need for better and affordable vaccines against systemic
Fredman González et al.
medRxiv : the preprint server for health sciences (2021-05-06)
New information is emerging about SARS-CoV-2 epidemiology and immunity, but little of this information comes from low- and middle-income countries or from patients receiving care in the outpatient setting. The current study investigated the SARS-CoV-2 infection status and antibody responses
Yau-Hung Chen et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 159-169 (2018-12-27)
To fulfill the properties of membrane for guided bone tissue regeneration, chitosan (CS) and calcium phosphates were blended to produce porous hybrid membranes by lyophilization. We synthesized three different calcium phosphates: calcium deficient hydroxyapatite (CDHA), biphasic calcium phosphate (BCP) and
Öykü Üzülmez et al.
Frontiers in plant science, 12, 723363-723363 (2021-10-22)
Peanut allergy is a potentially life-threatening disease that is mediated by allergen-specific immunoglobulin E (IgE) antibodies. The major peanut allergen Ara h 2, a 2S albumin seed storage protein, is one of the most dangerous and potent plant allergens. Ara
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.